Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=C(NHCOCH3)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-583-3
Beilstein/REAXYS Number:
1812032
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
powder
mp
185-186 °C (dec.) (lit.)
functional group
amide
SMILES string
CC(=O)NC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C5H7NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h1H2,2H3,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
UFDFFEMHDKXMBG-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?