Przejdź do
97233
1,3-Di-Z-2-(trifluoromethylsulfonyl)guanidine
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
1,3-Bis(benzyloxycarbonyl)-2-(trifluoromethylsulfonyl)guanidine, 2-(Trifluoromethylsulfonyl)-1,3-di-Z-guanidine
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16F3N3O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
459.40
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7956609
6080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
crystals
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)N=C(NC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H16F3N3O6S/c19-18(20,21)31(27,28)24-15(22-16(25)29-11-13-7-3-1-4-8-13)23-17(26)30-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H2,22,23,24,25,26)
InChI key
GLZHTZVKRCUQRB-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Guanidinylation reagent
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)