Przejdź do
96081
N-Z-1,4-Butanediamine hydrochloride
≥98.0% (AT)
Synonim(y):
Benzyl N-(4-aminobutyl)carbamate hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2OCONH(CH2)4NH2.HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.74
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4725911
Assay:
≥98.0% (AT)
Form:
powder
assay
≥98.0% (AT)
form
powder
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
mp
192-196 °C
functional group
Cbz, amine
SMILES string
NCCCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O.[H]Cl
InChI
1S/C12H18N2O2.ClH/c13-8-4-5-9-14-12(15)16-10-11-6-2-1-3-7-11;/h1-3,6-7H,4-5,8-10,13H2,(H,14,15);1H
InChI key
ZVNNCIIFBSRHFE-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Protected diamine building block, e.g. synthesis of spermidine analogues
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)