Merck
95965
Z-D-Asp-OH
≥98.0%
Synonim(y):
Z-D-aspartic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2566464
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)C[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H13NO6/c14-10(15)6-9(11(16)17)13-12(18)19-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,13,18)(H,14,15)(H,16,17)/t9-/m1/s1
InChI key
XYXYXSKSTZAEJW-SECBINFHSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)