Merck
95941
Z-D-Asn-OH
purum, ≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
Z-D-asparagine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2294171
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥98.0% (TLC)
SMILES string
NC(=O)C[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)