Merck
95377
Bismuth(III) chloride
purum p.a., ≥97.0% (KT)
Synonim(y):
Bismuth trichloride, Trichlorobismuth
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BiCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.34
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-123-2
MDL number:
eCl@ss:
38080301
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum p.a.
assay
≥97.0% (KT)
impurities
≤3% water
bp
447 °C (lit.)
mp
230-232 °C (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
Cl[Bi](Cl)Cl
InChI
1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bismuth(III) chloride
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)