Merck
94814
Sigma-Aldrich
3-(3-Pyridyl)-L-alanine
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-2-Amino-3-(3-pyridyl)propionic acid, 3′-Aza-L-phenylalanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.18
Beilstein:
4351583
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
N[C@@H](Cc1cccnc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c9-7(8(11)12)4-6-2-1-3-10-5-6/h1-3,5,7H,4,9H2,(H,11,12)/t7-/m0/s1
Klucz InChI
DFZVZEMNPGABKO-ZETCQYMHSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)