Merck
94200
Undecylamine
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
1-Amino-undecane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.32
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-761-6
Beilstein/REAXYS Number:
1736378
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.439
bp
106-107 °C/8 mmHg (lit.), 240 °C (lit.)
mp
15-17 °C (lit.)
density
0.796 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C11H25N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2-12H2,1H3
InChI key
QFKMMXYLAPZKIB-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
197.6 °F - closed cup
flash_point_c
92 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)