939390
Cobalt(II) fluoride tetrahydrate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Cobalt difluoride hydrate, Cobaltous fluoride tetrahydrate, Difluorocobalt hydrate
About This Item
typ
(High purity Salts)
Poziom jakości
Próba
98-102% (complexometric)
99.9% trace metals basis
Postać
powder or crystals
zanieczyszczenia
≤1500 ppm (trace metals analysis)
kolor
faint red to dark red/pink
mp
200 °C
rozpuszczalność
water: solubleslightly
gęstość
2.19 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤20 ppm
ślady kationów
Al: <20 ppm
Cu: <20 ppm
Fe: <20 ppm
K: <20 ppm
Mg: <20 ppm
Na: <20 ppm
Pb: <20 ppm
przydatność
catalyst
Zastosowanie
(Catalyst)
ciąg SMILES
O.O.O.O.F[Co]F
InChI
1S/Co.2FH.4H2O/h;2*1H;4*1H2/q+2;;;;;;/p-2
Klucz InChI
MNHUTFNEBYCZAF-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3