Przejdź do
932809
Tweezer
Style 51S, ESD Rubber Coated
Synonim(y):
Grippers, Tweezers
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
494,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41111761
494,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
General description
EMS techware
Application
ESD Rubber Coated Tweezers, Style 51S can be used for safe ergonomic cushion grips (resistivity 10E9 Ohm) for handling ESD sensitive components or small static items. Soft ESD safe cushion grips (resistively 10E8 ohm), these tweezers are ergonomically designed.
OAL: 115 mm. Material: Anti-Acid/Anti-MagSS. Tips: Bent for maximum visibility extra fine.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tweezer
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)