Merck
929980
Dehydroepiandrosterone-2,3,4-13C3
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
Synonim(y):
(3β)-3-Hydroxyandrost-5-en-17-one-2,3,4-13C3 , DHEA 2,3,4-13C3
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C16H28O2
Masa cząsteczkowa:
291.40
UNSPSC Code:
12142200
NACRES:
NA.13
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % 13C
Assay:
≥95% (CP)
Mass shift:
M+3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
≥98 atom % 13C
Quality Segment
assay
≥95% (CP)
mass shift
M+3
SMILES string
O[13C@H]([13CH2]1)[13CH2]C[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CCC4=O
InChI key
FMGSKLZLMKYGDP-UXANGDFNSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)