Przejdź do
929409
Vitamin E Succinate-(phenyl-5,7-dimethyl-d6)
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
921,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33D6H48O5
Masa cząsteczkowa:
536.82
NACRES:
NA.13
UNSPSC Code:
12352106
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥95% (CP)
Mass shift:
M+6
921,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥95% (CP)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+6
Packaging
This is a bulk stock product. For informaiton on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)