Merck
92909
Glyceryl trinonanoate
≥99.0%
Synonim(y):
1,2,3-Trinonanoylglycerol, 1,2,3-Tripelargonoylglycerol, Glycerol trinonanoate, Glycerol tripelargonate, Trinonanoin, Tripelargonin
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)7COOCH2]2CHOCO(CH2)7CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
512.76
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-791-5
Beilstein/REAXYS Number:
1809503
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.449
mp
8-9 °C
density
0.943 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC
InChI
1S/C30H56O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-28(31)34-25-27(36-30(33)24-21-18-15-12-9-6-3)26-35-29(32)23-20-17-14-11-8-5-2/h27H,4-26H2,1-3H3
InChI key
YRIMSXJXBHUHJT-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)