Przejdź do
928801
Barrel and piston
3 mL, amber, suitable for 3D bioprinters, 100/box
Synonim(y):
3D Bioprinting consumables, Syringe barrels
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
42142600
eCl@ss:
32160703
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
3mL (3 cc) barrels (amber) and pistons (white) (50/box),
Barrel Diameter 11.1 mm (0.44′′), Length 73.0 mm (2.88′′)
Application
Empty cartridges for 3D Bioprinting application. The precision fit between barrel and piston ensures consistent fluid deposit. Wiper piston improves fluid control and keeps fluid from dripping.
End and tip caps are sold separately.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
928798928828928879
description
3 mL, amber, suitable for 3D bioprinters, 100/box
description
3 mL, clear, suitable for 3D bioprinters, 50/box
description
3 mL, black, suitable for 3D bioprinters, 50/box
description
10 mL, amber, suitable for 3D bioprinters, 30/box
description
3mL (3 cc) barrels (amber) and pistons (white) (50/box),
Barrel Diameter 11.1 mm (0.44′′), Length 73.0 mm (2.88′′)
description
3mL (3 cc) barrels (clear) and pistons (white) (50/box),
Barrel Diameter 11.1 mm (0.44′′), Length 73.0 mm (2.88′′)
description
3mL (3 cc) barrels (black) and pistons (white) (50/box),
Barrel Diameter 11.1 mm (0.44′′), Length 73.0 mm (2.88′′)
description
10 mL (10 cc) barrels (amber) and pistons (white) (30/box),
Barrel Diameter 19.1 mm (0.75′′), Length 88.9 mm (3.50′′)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Barrel and piston
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)