Przejdź do
928488
Droplet Generator Chip With Monitoring Chamber
Fluidic 1114, COC
Synonim(y):
Cyclic olefin copolymer, Microfluidic chip
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
417,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
42142600
417,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Application
The Droplet Generator Chip With Monitoring Chamber, Fluidic 1114, COC is a microfluidic chip that combines the generation of droplets with a subsequent chamber for droplet storage, incubation and/or on-chip optical analysis. Each chip features eight individual droplet generator units and eight observation chambers.
Features and Benefits
  • All-in-one chip for droplet generation and observation
Chip Properties:
  • Mini Luer Interface
  • Material: Cyclic olefin copolymer (COC)
  • 8 droplet generator units (Nozzle Dimensions: 50 µm and 60 µm)
  • 8 observation chambers (Chamber Depth: 60 µm and 80 µm)
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)