Merck
925357
3-epi-25-Hydroxyvitamin D2-(20,21,22,26,27-13C5) solution
10 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C5C23H44O2
Masa cząsteczkowa:
417.61
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.13
Isotopic purity:
≥98 atom % 13C
Assay:
≥95% (CP)
Mass shift:
M+5
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
≥98 atom % 13C
Quality Segment
assay
≥95% (CP)
concentration
10 μg/mL in ethanol
mass shift
M+5
SMILES string
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[13C@H]([13CH3])/[13CH]=C/[C@H](C)C(O)([13CH3])[13CH3])([H])/C(CCC1)=C/C=C(C[C@H](O)CC3)\C3=C
InChI key
KJKIIUAXZGLUND-HUZBUTGXSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Still not finding the right product?
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)