Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3190,00 zł
isotopic purity
≥98 atom % 13C
Quality Segment
assay
≥95% (CP)
concentration
50 μg/mL in ethanol
mass shift
M+5
SMILES string
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@@H](C[13CH2][13C@@H](O)[13C](O)([13CH3])[13CH3])C)([H])/C(CCC1)=C/C=C(C[C@@H](O)CC3)\C3=C
InChI key
FCKJYANJHNLEEP-DQZJSHIDSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 50 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP) | description 50 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP) | description 50 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP) | description 10 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP) |
| assay ≥95% (CP) | assay ≥95% (CP) | assay ≥95% (CP) | assay ≥95% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| concentration 50 μg/mL in ethanol | concentration 50 μg/mL in ethanol | concentration 50 μg/mL in ethanol | concentration 10 μg/mL in ethanol |
| isotopic purity ≥98 atom % 13C | isotopic purity ≥98 atom % 13C | isotopic purity ≥98 atom % 13C | isotopic purity ≥98 atom % 13C |
| mass shift M+5 | mass shift M+5 | mass shift M+5 | mass shift M+3 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?