Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7D9N
Masa cząsteczkowa:
116.21
UNSPSC Code:
12352116
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥98% (CP)
mass shift
M+9
SMILES string
[2H]C1=C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])=NC([2H])=C1C([2H])([2H])[2H]
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
116.6 °F - closed cup
flash_point_c
47 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?