Przejdź do
924784
Cross-shaped channel chip - 100 μm channel
Fluidic 166, Cyclic Olefin Copolymer (COC) with Luer Interface
Synonim(y):
Microfluidic
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
487,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
42142600
487,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Application
This is a Cross-shaped channel chip with an extended size platform I and a Luer fluidic interface.
Cross-shaped channel chip - 100 μm channel, Fluidic 166, Cyclic Olefin Copolymer (COC) with Luer Interface.
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hello, I'm interested in this procut:Cross-shaped channel chip - 100 μm channel made of COC glass for my research, I'll just need tha maximal pressure at which it's functional. Can you please provide me with this information? Thanks
    1 answer
    1. The maximum pressure of this product is not tested. Generally, a COC microfluidic device can typically handle pressures in the range of 1 to 5 bar (approximately 15 to 75 psi) under normal operating conditions.