Przejdź do
920282
Indium Phosphide Zinc Sulfide (InP/ZnS) Quantum Dots
in toluene, stabilized with oleic acid, fluorescence λem 590 nm
Synonim(y):
Fluorescent nanocrystals, QDs
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
InP/ZnS
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
26111700
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Emissive Layer
Quality Segment
form
liquid
concentration
in toluene
fluorescence
FWHM 37-42 nm, λem 590 nm, , quantum yield ≥60%
storage temp.
2-8°C
General description
Reactive group: Amine
Application
InP/ZnS core shell nanocrystals are Cadmium free/heavy metal free quantum dots suitable for different applications like light emitting diodes such as LEDs, displays, and biomedical applications. These Qdots are environmentally-friendly, heavy metal-free alternative to cadmium based quantum dots. These InP/ZnS core/shell quantum dots are non-toxic while offering high performance for various applications.
Disclaimer
Do not freeze.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
920274920304920266
description
in toluene, stabilized with oleic acid, fluorescence λem 590 nm
description
in toluene, stabilized with oleic acid, fluorescence λem 560 nm
description
in toluene, stabilized with oleic acid, fluorescence λem 650 nm
description
in toluene, stabilized with oleic acid, fluorescence λem 530 nm
description
Emissive Layer
description
Emissive Layer
description
Emissive Layer
description
Emissive Layer
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
fluorescence
, quantum yield ≥60%, FWHM 37-42 nm, λem 590 nm
fluorescence
, quantum yield ≥60%, λem 560 nm, FWHM 35-40 nm
fluorescence
, quantum yield ≥60%, λem 650 nm, FWHM 40-45 nm
fluorescence
λem 530 nm, , quantum yield ≥60%, FWHM 35-40 nm
concentration
in toluene
concentration
in toluene
concentration
in toluene
concentration
in toluene
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Lungs
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
22398-80-7 + 108-88-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)