, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24D4H34O7SNa2
Masa cząsteczkowa:
520.62
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.12
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+4
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H](C1)C(C2[C@]([C@@H]([C@H](C)CCC(O[Na])=O)CC2)(C)CC3)C3[C@]4(C)[C@@]1([H])C([2H])([2H])[C@H](OS(=O)(O[Na])=O)C([2H])([2H])C4
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?