Przejdź do
910112
Caffeine-(1-methyl-13C)
endotoxin tested, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC7H10N4O2
Masa cząsteczkowa:
195.18
UNSPSC Code:
12352116
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C
Assay:
≥99% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥99% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
suitability
endotoxin tested
mass shift
M+1
Application
For R&D use only. Not for drug,household, or other uses. Any other use is the sole responsibility of the enduser.Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivisionpackaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackagedaliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and doesnot imply suitability for any particular purpose. If the product must beendotoxin-free for the intended application, the product should be tested priorto actual use.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
588598660655902322
description
endotoxin tested, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
description
99 atom % 13C
description
endotoxin tested, 99 atom % 13C
description
endotoxin tested, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
≥99% (CP)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+3
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
suitability
endotoxin tested
suitability
-
suitability
endotoxin tested
suitability
endotoxin tested
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1009378-86-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)