Przejdź do
907642
Cuprous thiocyanate
35 mg/mL in diethyl sulfide
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Copper thiocyanate perovskite hole transport material, Copper(I) thiocyanate perovskite hole transport material, Thiocyanic acid in diethyl sulfide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CuSCN
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.23
MDL number:
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
sustainability
Sustainability features
application(s)
solar energy
greener alternative category
SMILES string
[Cu]SC#N
InChI
1S/CHNS.Cu/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI key
PDZKZMQQDCHTNF-UHFFFAOYSA-M
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products,which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is an enabling product used as a Hole Transport Material for high-performance solar cells and thus has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
Application
Layers of CuSCN exhibit high hole mobility, high thermal stability, and exceptional optical transparency across the UV-Vis/NIR spectrum. CuSCN finds application as an alternative to organic hole transport materials such as PEDOT:PSS and Spiro-MeOTAD in perovskite-based solar cells (PSCs). Photovoltaic conversion efficiencies of >20% have been reported in PSCs with CuSCN [5]. In addition, compared to Spiro-OMeTAD the CuSCN-based PSCs have been shown to exhibit better thermal stability.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
490563
description
35 mg/mL in diethyl sulfide
description
99 atom % 13C
form
liquid
form
-
sustainability
Sustainability features
sustainability
-
application(s)
solar energy
application(s)
environmental
greener alternative category
greener alternative category
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
25.7 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-3.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)