Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 288,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3N3Na3S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
solution
288,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solution
Quality Segment
concentration
~15% in H2O
color
light yellow
SMILES string
[Na]Sc1nc(S[Na])nc(S[Na])n1
InChI
1S/C3H3N3S3.3Na/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1;;;/h(H3,4,5,6,7,8,9);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
NYVOYAFUSJONHU-UHFFFAOYSA-K
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ~15% in H2O, light yellow | description 95% | description - | description 50 wt. % in H2O |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solution | form - | form liquid | form - |
| color light yellow | color - | color - | color - |
| concentration ~15% in H2O | concentration - | concentration - | concentration 50 wt. % in H2O |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?