Przejdź do
905925
[Pd(terpy)(2-Cl-phen)](BF4)2
≥95%, powder or crystals
Synonim(y):
Ritter fluorination catalyst
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
646,00 zł
484,50 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2440,00 zł
1830,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H18B2ClF8N5Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
727.95
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
NACRES:
NA.22
484,50 zł
Cena katalogowa646,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
[Pd(terpy)(2-Cl-phen)](BF4)2 , ≥95%
assay
≥95%
form
powder or crystals
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
mp
>300 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(C=C1)=NC2=C1C=CC3=CC=C[N]([Pd]45[N]6=C(C7=CC=CC=[N]75)C=CC=C6C8=CC=CC=[N]84)=C32
Application
[Pd(terpy)(2-Cl-phen)](BF4)2 was developed in the Ritter lab for the elecrophilic fluorination of arenes.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Legal Information
This product is manufactured pursuant to a license with Studiengesellschaft Kohle mbH (US Patent Pending 16/083,160 and PCT/US2017/021563).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
905879905194900533
description
≥95%
description
≥95%
description
≥95%
description
95%
reaction suitability
core: palladium, reagent type: catalyst, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Negishi Coupling
reaction suitability
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reagent type: catalyst, reaction type: Heck Reaction, core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling
reaction suitability
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Photocatalysis, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reagent type: catalyst, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction suitability
reaction type: Heck Reaction, reaction type: Stille Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, core: palladium, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
>300 °C
mp
>300 °C
mp
290 °C
mp
-
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
95%
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)