Przejdź do zawartości
905488
N-Acetyl-α-D-15N glucosamine-1-phosphate disodium salt
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H1415NNa2O9P
Masa cząsteczkowa:
346.14
UNSPSC Code:
12352116
Isotopic purity:
≥98 atom % 15N
Assay:
≥95% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
isotopic purity
≥98 atom % 15N
assay
≥95% (CP)
form
solid
mass shift
M+1
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@H](O[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H]([15NH]C(C)=O)[C@H]1O)CO
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)