Merck
905356
Rh2(R-PTAD)4
powder or crystals
Synonim(y):
Tetrakis[(R)-(-)-(1-adamantyl)-(N-phthalimido)acetato]dirhodium(II)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C80H80N4O16Rh2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1559.32
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Rh2(R-PTAD)4 ,
form
powder or crystals
mp
>300 °C
SMILES string
[Rh]([Rh](OC(=O)[C@H](N%19C(=O)c%20c(cccc%20)C%19=O)C%17%16C[C@@H]%18C[C@@H](C[C@@H](C%18)C%17)C%16)OC(=O)[C@H](N%14C(=O)c%15c(cccc%15)C%14=O)C%12%11C[C@@H]%13C[C@@H](C[C@@H](C%13)C%12)C%11)(OC(=O)[C@H](N9C(=O)c%10c(cccc%10)C9=O)C76C[C@@H]8C[C@@H](C[C@@H]
InChI
1S/4C20H21NO4.2Rh/c4*22-17-14-3-1-2-4-15(14)18(23)21(17)16(19(24)25)20-8-11-5-12(9-20)7-13(6-11)10-20;;/h4*1-4,11-13,16H,5-10H2,(H,24,25);;/q;;;;2*+2/p-4/t4*11-,12+,13-,16-,20?;;/m0000../s1
InChI key
SGEDWOHAUXKUGM-VMLWFVNWSA-J
Application
This chiral Rh(II) dimer was developed in the Davies lab to perform asymmetric carbene and nitrene reactions (C-H insertion, cyclopropanation, aziridination, C-H amination) with high regio- and stereo-control.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)