Merck
90485
Triethylmethylammonium bromide
≥99.0%
Synonim(y):
Methyltriethylammonium bromide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)3N(Br)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.13
EC Number:
220-282-0
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3912431
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99.0%
form
crystals
reaction suitability
core: ammonium
mp
307 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Br-].CC[N+](C)(CC)CC
InChI
1S/C7H18N.BrH/c1-5-8(4,6-2)7-3;/h5-7H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
GRVPDGGTLNKOBZ-UHFFFAOYSA-M
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)