Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H4F9N3O5S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
469.26
UNSPSC Code:
12352101
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reaction type: Halogenations
storage temp.
2-8°C
Application
4-Cyano-N-(trifluoromethoxy)pyridinium triflimide is a bench-stable trifluoromethoxylation reagent developed in the Togni lab. Under irradiation with visible-light in the presence of a photocatalyst, N-O bond cleavage results in an OCF3 radical capable of arene C-H functionalization, providing trifluoromethoxy ethers.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?