Merck
903558
Ursodeoxycholic-2,2,4,4-d4 acid 3-sulfate disodium salt
≥98 atom % D, ≥98%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24D4H34Na2O7S
Masa cząsteczkowa:
520.62
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.24
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥98%
Mass shift:
M+4
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+4
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H](C1C2CC[C@@]3(C)C1CC[C@@H]3[C@H](C)CCC(O[Na])=O)C[C@@]4([H])[C@]2(C)CC([2H])([2H])[C@@H](OS(=O)(O[Na])=O)C4([2H])[2H]
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)