Merck
902837
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-N-(1-phenylethylidene)benzenamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H15NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.29
Kod UNSPSC:
12352005
Próba
≥95%
Formularz
solid
mp
85 °C
grupa funkcyjna
amine
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C15H15NO/c1-12(13-6-4-3-5-7-13)16-14-8-10-15(17-2)11-9-14/h3-11H,1-2H3
Klucz InChI
WATIYJMFKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)