Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352116
Form:
crystals
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
crystals
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
~0.7 mmol/g loading
particle size
80-160 μm
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under H-Cys(Trt)-2-ClTrt resin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?