Przejdź do
901756
Low endotoxin gelatin from porcine skin
gel strength 240-360 (Bloom), <10 EU/g Endotoxin
Synonim(y):
beMatrix™ gelatin LS-H, Gelatin / GelMA & derivatives
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
870,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
41116130
870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
impurities
<10 EU/g Endotoxin, <300 g Total viable aerobic count
loss
<15% loss on drying
color
white to pale yellow
pH
5.0-6.5
viscosity
4.0-6.5 mPa.s
anion traces
sulfite (SO32-): <1.5 mg/20g
cation traces
As: <1 ppm, Hg: <0.1 ppm, heavy metals: <20 ppm
Application
Gelatin has received significant attention in the biomedical field due to its inherent bioactivity. Low endotoxin gelatin from porcine skin, gel strength 300 bloom is a high bloom (high molecular weight) gelatin featuring less than 10 endotoxin units (EU) per gram. Endotoxins primarily consist of lipopolysaccharides from the outer membrane of gram-negative bacteria. Once in the bloodstream, endotoxins are capable of eliciting a strong immune response, potentially leading to fever, shock, a drop in blood pressure, and even potentially death. In addition to this immune response, several reports suggest endotoxins may also damage various types of cells. To avoid adverse effects, raw materials should contain the lowest level of endotoxins possible when used in biomedical or regenerative medicine research applications. This low endotoxin gelatin is derived from alkaline-treated porcine skin and has a variety of potential applications in the fields of regenerative medicine, medical devices, and tissue engineering research.
Legal Information
beMatrix is a trademark of Nitta Gelatin
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G2625920045900629
description
gel strength 240-360 (Bloom), <10 EU/g Endotoxin
description
gel strength ~175 g Bloom, Type A
description
mol wt 95 kDa, degree of substitution 60%
description
gel strength 300 g Bloom, degree of substitution 40%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
color
white to pale yellow
color
-
color
white to off-white
color
-
impurities
<10 EU/g Endotoxin, <300 g Total viable aerobic count
impurities
-
impurities
≤10 EU/g Endotoxin
impurities
-
cation traces
Hg: <0.1 ppm, As: <1 ppm, heavy metals: <20 ppm
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
loss
<15% loss on drying
loss
-
loss
-
loss
-
anion traces
sulfite (SO32-): <1.5 mg/20g
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)