Przejdź do
901697
Glycoursodeoxycholic acid-2,2,4,4-d4
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
820,15 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26D4H39NO5
Masa cząsteczkowa:
453.65
UNSPSC Code:
12352106
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥97% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
powder
820,15 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥97% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+4
SMILES string
C[C@H](CCC(NCC(O)=O)=O)[C@H]1CCC2C3[C@@H](O)C[C@]4([H])C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C[C@]4(C)C3CC[C@@]21C
InChI key
GHCZAUBVMUEKKP-IAJLHXEISA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
901682903930903531
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+4
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
assay
≥97% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
≥98% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)