Merck
901602
Pivalic acid solution
1 M in dichloromethane
Synonim(y):
2,2-Dimethylpropionic acid, Trimethylacetic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H10O2
Numer CAS:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
fp: >135 deg °C
form
liquid
concentration
1 M in dichloromethane
refractive index
n/D 1.4204
density
1.260 g/mL
functional group
carboxylic acid
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3,(H,6,7)
InChI key
IUGYQRQAERSCNH-UHFFFAOYSA-N
Application
Valuable building block offered as a solution in dichloromethane for more convenient handling.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-09-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)