Przejdź do
901591
18-Crown-6 solution
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
1.0 M in THF, liquid
Synonim(y):
1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
832,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H24O6
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
832,50 zł
Cena katalogowa1110,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
18-Crown-6 solution, 1.0 M in THF
form
liquid
reaction suitability
core: crown ether
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
1.0 M in THF
density
0.944 g/mL
greener alternative category
SMILES string
O1CCOCCOCCOCCOCCOCC1
InChI
1S/C12H24O6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
InChI key
XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Application
Phase-transfer catalyst used in a chemoselective reduction of fused tetrazoles with NaBH4 and potassium hydroxide.
18-Crown-6 may be used to catalyze the N-alkylation of heterocyclic compounds and allylation of functionalized aldehydes.
Additive for greener etherification using KF-alumina.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8083327498428125
18-Crown-6 suitable for ion chromatography, ≥99.0% (GC)
Supelco
80833
18-Crown-6
description
1.0 M in THF
description
suitable for ion chromatography, ≥99.0% (GC)
description
≥99.0%
description
purum, ≥99.0% (GC)
reaction suitability
core: crown ether
reaction suitability
-
reaction suitability
core: crown ether
reaction suitability
core: crown ether
density
0.944 g/mL
density
-
density
-
density
-
form
liquid
form
solid
form
solid
form
solid
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
Aligned
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
signalword
Danger
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-2.0 °F
flash_point_c
-18.88 °C
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)