Przejdź do
901586
2-Ketobutyric acid solution
1.0 M in toluene
Synonim(y):
2-Oxobutanoic acid, 2-Oxobutyric acid, Propionylformic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C4H6O3
Numer CAS:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Form:
liquid
form
liquid
concentration
1.0 M in toluene
refractive index
n/D 1.490
density
0.878 g/mL
functional group
carboxylic acid, ketone
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
InChI key
TYEYBOSBBBHJIV-UHFFFAOYSA-N
Application
Building block offered as a solution in toluene for more convenient handling
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
47.3 °F
Temperatura zapłonu (°C)
8.5 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-88-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)