Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C4C6H18O3
Masa cząsteczkowa:
190.22
UNSPSC Code:
12352106
Isotopic purity:
≥99 atom % D
Assay:
≥97% (CP)
Form:
solid
isotopic purity
≥99 atom % D
assay
≥97% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
SMILES string
O[13C](/[13CH]=[13CH]/CCCCCC[13CH2]O)=O
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?