Merck
901248
(+)-Borneol-2,3,3-d3
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10D3H15O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.27
UNSPSC Code:
12352114
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥97% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solid
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥97% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+3
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)