Merck
901207
4,7-Bis(5-bromo-2-thienyl)-5,6-difluoro-2-(2-hexyldecyl)-2H-benzotriazole
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H37Br2F2N3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
701.57
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352101
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97%
form
powder or crystals
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)