Merck
901192
1-Azido-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.16
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
availability
available only in USA
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](=[N-])=NC(OC)COCC
InChI
1S/C5H11N3O2/c1-3-10-4-5(9-2)7-8-6/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
PHMWJDNVPGHYAD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Self-react. C
Klasa składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)