Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3H4KO6P
Masa cząsteczkowa:
209.11
UNSPSC Code:
12352106
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C
Assay:
≥97% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solid
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥97% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+3
SMILES string
[13CH2]=[13C]([13C](O)=O)OP(O)(O[K])=O
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?