Przejdź do
901140
1,14-Diazido-3,6,9,12-tetraoxatetradecane
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20N6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.30
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
liquid
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: click chemistry
density
1.129
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N-]=[N+]=NCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C10H20N6O4/c11-15-13-1-3-17-5-7-19-9-10-20-8-6-18-4-2-14-16-12/h1-10H2
InChI key
QTEOEACEOUNLRG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Self-react. C
Klasa składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)