Przejdź do zawartości
901017
N-Acetyl-Asp-Glu-13C5-OH
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Synonim(y):
Spaglumic acid-(glutamic acid-13C5)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C5C6H16N2O8
Masa cząsteczkowa:
309.22
UNSPSC Code:
12352106
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C
Assay:
≥95% (CP)
Mass shift:
M+5
Form:
solid
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥95% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+5
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(N[C@@H](CC(O)=O)C(N[13C@@H]([13CH2][13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O)=O)=O
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)