Przejdź do
900892
L-Azidohomoalanine hydrochloride
Synonim(y):
AHA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8N4O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.59
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.21
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder or crystals
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: click chemistry
mp
139 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3][C@@H](CCN=[N+]=[N-])C(=O)O
InChI
1S/C4H8N4O2.ClH/c5-3(4(9)10)1-2-7-8-6;/h3H,1-2,5H2,(H,9,10);1H/t3-;/m0./s1
InChI key
MHHYJRIDKLZZEO-DFWYDOINSA-N
Application
L-Azidohomoalanine (AHA) is an amino acid analog of methionine that contains a very small modification, specifically an azido moiety. This compound can be fed to cultured cells and incorporated into proteins during active protein synthesis. Detection utilizes the chemoselective ligation or “click ” reaction between an azide and an alkyne or cyclooctyne. For example the azido-modified protein can be detected with either fluorescent alkyne or biotin alkyne. Detection sensitivity with these reagents in 1-D gels and Western blots is in the low femtomole range and compatible with downstream LC-MS/MS and MALDI-MS analysis.
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Self-react. C
Klasa składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)