Przejdź do
900736
PbS core-type quantum dots
fluorescence λem 1200 nm, 10 mg/mL in toluene
Synonim(y):
Fluorescent nanocrystals, Lead sulfide, PbS QDs
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
PbS
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.23
form
liquid
concentration
10 mg/mL in toluene
fluorescence
λem 1200 nm
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/Pb.H2S/h;1H2
InChI key
MIXDRAMRMDOQJH-UHFFFAOYSA-N
Application
The size for our lead sulfide (PbS) quantum dots (QDs) varies between 2.5 to 8 nm and depending upon this, these QDs emit between 900-1600 nm. Our PbS QDs possess high quantum yield, sharp emission and exhibit narrow fluorescence band (full width at half maximum <100 nm), which make them suitable as light absorber or IR emitter in applications in solar cells, photodetectors and infrared light emitting diodes (LEDs).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PbS core-type quantum dots
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
46.4 °F - closed cup
flash_point_c
8 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1314-87-0 + 108-88-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)