Przejdź do zawartości
900705
Phenyl-d5-pyruvic acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9D5H3O3
Masa cząsteczkowa:
169.19
UNSPSC Code:
12352106
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+5
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥98% (CP)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+5
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)