Merck
900665
Florfenicol-d3
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12D3H11Cl2FNO4S
Masa cząsteczkowa:
361.23
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
powder
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥98% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)C(N[C@H](CF)[C@H](O)C1=CC=C(S(=O)(C([2H])([2H])[2H])=O)C=C1)=O
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)