Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO[CH(CH3)COO]m[CH2CH2O]nCH3
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócApplication
Biocompatible, amphiphilic block copolymer composed of a hydrophilic PEG block and a hydrophobic poly(L-lactide) (PLLA) block. These materials have been used in control release and nanoparticle formulation for drug encapsulation and delivery applications. Well-defined materials with varying properties can be prepared by controlling the relative length of each polymer block. Hydroxyl termination allows for facile further chemical modification of these materials.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 5k-10k | description 2k-5k | description 2k-5k | description 5k-10k |
| form solid | form powder | form powder or chunks | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(L-lactide)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.7 °F
flash_point_c
> 110.4 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?