Przejdź do
900607
2,5-Dibromohexanediamide
≥95%
Synonim(y):
2,5-Dibromoadipamide, DBHDA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
1057,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10Br2N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.96
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
solid
1057,50 zł
Cena katalogowa1410,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrC(CCC(Br)C(=O)N)C(=O)N
InChI
1S/C6H10Br2N2O2/c7-3(5(9)11)1-2-4(8)6(10)12/h3-4H,1-2H2,(H2,9,11)(H2,10,12)
InChI key
PLSXNAQEJOGNKQ-UHFFFAOYSA-N
Application
This compound has been shown to be a useful reagent for the conversion of cysteine to dehydroalanine (DHA) in peptides or proteins. This enables chemical mutagenesis in which DHA can be efficiently reacted with iodide building blocks to add various natural and unnatural side chains on proteins. It was also shown that other modifications could be added through DHA such as phosphorylation, methylation, and glycosylation. In other research it was shown that DHA can be used to make ubiquitin conjugates that have a bond that mimics the native isopeptide bond.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0430320609377112
description
≥95%
description
≥95% (HPLC)
description
powder
description
95%
assay
≥95%
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
powder
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)